Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken nach Claisen, mit Vakuumvorstoß und Olive
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05057404
97.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10433681
  • 135.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasser- und Vakuumanschluss mit Glasoliven
  • Mit Hülse NS 14/23
  • Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
400 mm
Duran Glas
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen