Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillationsbehälter mit Vorstoß nach Anschütz-Thiele, gebogen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05298104
227.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Behälter mit gebogenem Adapter, mit Graduierung
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Vakuumanschluss: Gewinde GL18
- NS-Absperrhahn mit Stopfen aus massivem Glas oder PTFE
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Gebogener Adapter, graduiert, mit NS-Buchse und NS-Konus, Vakuumanschluss: Gewinde GL18 | |
Duran PTFE | |
50 ml | |
Hülse und Kern NS 29/32 |