Learn More
Disuccinimidylglutarat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
173.50 € - 578.88 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 79642-50-5 |
---|---|
Summenformel | C13H14N2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 326.26 |
MDL-Nummer | MFCD00153597 |
InChI-Schlüssel | LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn |
PubChem CID | 4432628 |
IUPAC-Name | Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Pentandioat |
SMILES | O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15404538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58208.MC |
100 mg |
173.50 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15414538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58208.ME |
500 mg |
578.88 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDisuccinimidyllglutarat wird als membranlösliches, aminreaktives N-Hydroxysuccinamid-Ester-basiertes homobifunktionales Cross-Linking-Reagenz verwendet. Es handelt sich um ein homobifunktionales Cross-Linking-Reagenz, z. B. zur Isolierung des Insulinrezeptors.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
79642-50-5 | |
326.26 | |
LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N | |
4432628 | |
O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O |
C13H14N2O8 | |
MFCD00153597 | |
disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn | |
Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Pentandioat |
Spezifikation
Disuccinimidyl glutarate | |
C13H14N2O8 | |
8575145 | |
disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn | |
LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Pentandioat | |
4432628 | |
97% |
79642-50-5 | |
MFCD00153597 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water. | |
O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O | |
326.26 | |
326.26 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Bei +20 °C unter Stickstoff lagern
- Disuccinimidyl glutarate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Disuccinimidyl glutarate