Learn More
DL-Buthionin-(S, R)-sulfoximin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 215°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H |
Menge | 500 mg |
Merck Index | 15, 1528 |