Learn More
DNAJB9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | DNAJB9 |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16801234
|
Proteintech
13157-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16891224
|
Proteintech
13157-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene is a member of the J protein family. J proteins function in many cellular processes by regulating the ATPase activity of 70 kDa heat shock proteins. This gene is a member of the type 2 subgroup of DnaJ proteins. The encoded protein is localized to the endoplasmic reticulum. This protein is induced by endoplasmic reticulum stress and plays a role in protecting stressed cells from apoptosis.Spezifikation
DNAJB9 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P97554, Q9QYI6, Q9UBS3 | |
24908, 27362, 4189 | |
DNAJB9 Fusion Protein Ag3789 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAJB9 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNAJB9, ERdj4, Mdg 1, MDG1, MST049, MSTP049 | |
DNAJB9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |