Learn More
Dodecan, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Dodecan, C12H26, CAS-Nummer 13475-82-6, Heptan,2,2,4,6,6-Pentamethyl, 2,2,4,6,6-Pentamethyl-Heptan, Heptan, 2,2,4,6,6-Pentamethyl, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, permethyl 99a, 1 l, 170,0 °C bis 195,0 °C, CHEBI:77509, ungekennzeichnet, 0,7510 g/ml, 236-757-, 44 °C, 170,34
50.38 € - 457.28 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13475-82-6 |
---|---|
Summenformel | C12H26 |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.34 |
MDL-Nummer | MFCD00008969 |
InChI-Schlüssel | VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 26058 |
ChEBI | CHEBI:77509 |
IUPAC-Name | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan |
SMILES | CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C |
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||
10447592
|
Thermo Scientific Acros
365770010 |
1 L | Glasflasche |
50.38 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10703413
|
Thermo Scientific Acros
365770050 |
5 L | Plastikeimer |
143.72 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10669863
|
Thermo Scientific Acros
365770250 |
25 L | Metalltrommel |
457.28 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
13475-82-6 | |
170.34 | |
VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:77509 | |
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C |
C12H26 | |
MFCD00008969 | |
26058 | |
2,2,4,6,6-Pentamethylheptan |
Specifications
Dodecane | |
-60.0°C | |
170.0°C to 195.0°C | |
Echt | |
1.4190 to 1.4230 | |
0.751 | |
Solubility in water: not miscible. | |
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C | |
170.34 | |
CHEBI:77509 | |
Flüssigkeit |
13475-82-6 | |
0.7510g/mL | |
44°C | |
C12H26 | |
MFCD00008969 | |
heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane | |
VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,6,6-Pentamethylheptan | |
26058 | |
170.34 |
Safety and Handling
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Wiederholter Kontakt kann spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 236-757-
- Dodecane, mixture of isomers
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.