Learn More
Dodecan, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703413
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dodecan, C12H26, CAS-Nummer 13475-82-6, Heptan,2,2,4,6,6-Pentamethyl, 2,2,4,6,6-Pentamethyl-Heptan, Heptan, 2,2,4,6,6-Pentamethyl, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, permethyl 99a, 1 l, 170,0 °C bis 195,0 °C, CHEBI:77509, ungekennzeichnet, 0,7510 g/ml, 236-757-, 44 °C, 170,34
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13475-82-6
Summenformel C12H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.34
MDL-Nummer MFCD00008969
InChI-Schlüssel VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26058
ChEBI CHEBI:77509
IUPAC-Name 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecane
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 0.7510g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 195.0°C
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikeimer
Brechungsindex 1.4190 to 1.4230
Menge 5 L
Relative Dichte 0.751
Synonym heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: not miscible.
Formelmasse 170.34
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane, mixture of isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.