Learn More
Buerkle™ Dosierpumpe Dosi-Pump
Die Dosierpumpe Dosi-Pump werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert. Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Marke: Buerkle™ 5607-3030
22.98 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität.
Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Aufnahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.
Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität.
Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Aufnahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.
Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Mediumsberührte Teile aus PP, PE und Edelstahl
Spezifikation
30 ml/Hub | |
Geeignet für Fässer, Kanister, Ballonflaschen oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten, für die Verwendung mit Lebensmitteln | |
1 | |
Dosierpumpe |
Weiß | |
Polypropylen, Polyethylen, Edelstahl | |
Für Lebensmittel geeignet | |
22 mm |