Learn More
Miele Professional™ Dosing System
Comfort for the automatic dispensing of liquid media, with fill level detection
200.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Dosing Pump |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 18 7/8 in. |
Tiefe (metrisch) | 47.80 cm |
Abmessungen (L x B x H) | 47.80 x 19.80 x 16.00 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 6 5/16 in. |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30533226
|
Miele Professional™
12831560 |
5 to 10 L Canister |
200.00 €
1 Bogen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30533225
|
Miele Professional™
12831570 |
5 L Canister |
200.00 €
1 Bogen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Dispenser monitoring high process security as per EN ISO 15883
- For dispensing liquid cleaning agent/neutralising agent
- 352 mm suction lance for 5 - 10 L canisters
- Siphon conversion kit for 10 - 30 L media canisters available
Spezifikation
Dosing Pump | |
47.80 cm | |
6 5/16 in. | |
18 7/8 in. | |
7 13/16 in. | |
200/230 VAC, 50 Hz | |
50 Hz |
18 7/8 in. | |
47.80 x 19.80 x 16.00 cm | |
16.00 cm | |
47.80 cm | |
19.80 cm | |
200/230 V | |
1 Ea. |