Learn More
Miele Professional™ Dosiersystem
Dosiermodul DOS G 80 für 5-10 l-Kanister zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige
Spezifikation
Farbe Grau
Spannung 200-230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Laborspüler PG 8504
  • 200 mm Saugrohr für 5 l-Kanister
  • Dosierung bis zu 55 ml pro Minute
  • Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
Spezifikation
Spezifikation
Grau
200-230 V