Learn More
Dowex™ 50 WX4 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058404
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 50WX4 100-200 (H) wird zur Umwandlung von D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphatdiethylacetal (Bariumsalz) bei Behandlung mit kochendem Wasser in freies Aldehyd-D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphat verwendet. Es wird auch dazu verwendet, die Auswirkungen der Partikelgröße auf Wirkstoffbeladungs- und Wirkstofffreisetzungsprofile zu untersuchen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11113-61-4
MDL-Nummer MFCD00132725
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.