Learn More
BUCHI Drying Chamber with 4 Heatable Shelves and Temperature Sensor
The advanced way of freeze drying. Acrylic glass drying chamber with top cover, and 4 heatable shelves for the BUCHI Lyovapor™.
Marca: BUCHI 11DCPH24101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
- Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
- Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
- Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Specifica
Heated Product Shelf Chamber | |
Ambient to -105°C | |
4 | |
North America | |
220/240 V |
4 | |
Acrylic | |
Heated Product Shelf Chamber | |
220/240 V |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto