Learn More
Karl Hecht™ Duran™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Die Karl Hecht™ Assistent™ Reagenzgläser mit rundem Boden bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
32.00 € - 112.32 €
Spezifikation
Ausführungsart | Runde Unterseite, kräftige Wand |
---|---|
Produkttyp | Reagenzgläser |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Eingefasst | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Eingefasst | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10756572
|
Karl Hecht™
42788024 |
75 mm | 12mm | Ja |
32.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10135821
|
Karl Hecht™
42788054 |
150 mm | 19mm | Ja |
72.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10776562
|
Karl Hecht™
42787048 |
150 mm | 16mm | Nein |
112.32 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Mit Rand
- Dickwandig
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Runde Unterseite, kräftige Wand | |
Reagenzgläser |