Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter aus Duran™ Glas
DURAN™ Glasadapter aus DURAN™ -Schlauch.
49.00 € - 63.00 €
Spezifikation
Konusgröße | NS 29/32 |
---|---|
Material | Duran Glas |
Produkttyp | Adapter |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10101761
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01523529 |
NS 35 |
63.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10141711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01521929 |
NS 19 |
49.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10294381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01532935 |
NS 29 |
58.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10335831
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01532929 |
NS 29 |
52.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Duran™ Glas
Spezifikation
NS 29/32 | |
Duran Glas | |
Adapter | |
Je 1 |