Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Röhrchen mit Buchse und Konus
Zum schnellen und einfachen Herstellen auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Röhrchen mit Buchse und Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101411
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10589951
  • 15.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
  • In verschiedenen Buchsen-/Konusgrößen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 14/23