Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eintauchfilter, für umgekehrte Filtration
Der Eintauchfilter eigent sich zum Absaugen von überstehenden Lösungen (Klärfiltration).
68.30 € - 71.70 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klärfiltration; Extraktion des klaren Filtrats (nicht des Filtrats); Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10464641
|
DWK Life Sciences
258556107 |
1 |
68.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10375201
|
DWK Life Sciences
258556201 |
2 |
68.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10109280
|
DWK Life Sciences
258556304 |
3 |
68.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10231841
|
DWK Life Sciences
258556407 |
4 |
71.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Filtrationen sind auf unterschiedlichste Art und Weise möglich. Eine Filtrationsvariante bei vermindertem Druck ist die Klärfiltration, bei der grössere Flüssigkeitsmengen zu filtrieren sind. In dieser Methode lässt man den Niederschlag absetzen und saugt die darüberstehende Flüssigkeit durch einen Eintauchfilter ab. Es kann sich so kaum ein Filterkuchen bilden, der den Filter verstopft und die Filtriergeschwindigkeit mindern könnte.- Für umgekehrte Filtration
- Klärfiltration möglich - Feststoff setzt sich am Boden ab und eine überstehende Lösung kann abfiltriert werden
- Bei dieser Methode wird kein Filterkuchen gebildet, was hohe Filtrationsraten und die Verarbeitung großer Flüssigkeitsmengen ermöglicht.
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Klärfiltration; Extraktion des klaren Filtrats (nicht des Filtrats); Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
1/Packung |