Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert, ohne Schraubkappe
Große Glas-Laborflaschen mit erhöhter Wandstärke für größere Stabilität.
544.00 € - 1055.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport; Verwendung in Verbindung mit Kappen und Steckverbindersystemen; Mischprozesse mit großen magnetischen Rührstäben |
---|---|
Enthält | ohne Schraubkappe und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11659838
|
DWK Life Sciences
1160200 |
10.000 mL |
544.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11639838
|
DWK Life Sciences
1160100 |
20.000 mL |
1055.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ideal für die Lagerung und Bearbeitung von flüssigen und festen Zwischen- oder Fertigprodukten. Aus Borosilikatglas 3.3, Typ 1 für dauerhafte Leistung und Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung. Das Glas entspricht der amerikanischen (USP), europäischen (EP) und japanischen (JP) Pharmakopöe und qualifiziert die Flaschen für die pharmazeutische Industrie. Erhöhte Wandstärke verbessert die mechanische Stabilität. Mit Retrace Code. Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten. Depyrogenisier-, autoklavier- und sterilisierbar. Individuelle Bedruckung möglich. Zusätzlich mit Kratz- und Splitterschutz erhältlich. Lieferung ohne Schraubverschluss oder Ausgießring, kann aber in Verbindung mit Verschlüssen und Anschluss-ystemen verwendet werden.- Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
- Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten
- Spezielle Skalierung und individuelle Bedruckung möglich
- Der flache, robuste Boden ermöglicht den Einsatz von großen und schweren Rührstäben
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
Spezifikation
Lagerung und Transport; Verwendung in Verbindung mit Kappen und Steckverbindersystemen; Mischprozesse mit großen magnetischen Rührstäben | |
Borosilikatglas (3.3) | |
GL 45 |
ohne Schraubkappe und Ausgießring | |
Je 1 | |
Autoklavierbar |