Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Septum-Dichtung, VMQ, zum Durchstechen
Artikelnummer. 13187164 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Silikon-Dichtung.
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Das Silikon ist peroxidisch vernetzt. Beispielhafte Anwendungen: Einspritzen oder Entnehmen von Medien.
  • Passend für Schraubverbindungsverschluss mit Bohrung aus PBT
  • Kompatibel mit GL Flaschengewinden
  • Peroxidisch vernetztes Silikon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitstransfer aus HPLC-Lösungsmittelflaschen, aseptische Reagenzienabgabe oder Kulturprobenahme mit einer Spritze und Nadel, Reservoir-Kappe für Laborgeräte.
Material Silikon
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 2 mm
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 29 mm