Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern
Das Gewinderohr mit Gewinde und Normschliff ermöglicht den Verbund von verschiedenen Glasbauelementen.
Marke: DWK Life Sciences 248428205
215.65 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Mit DIN-Gewinde
Spezifikation
10 St./Packung | |
Röhrchen mit Schraubgewinde | |
Nicht-DIN-Größe | |
GL 25, mit Konus NS 24/29 |