Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse B, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, weißes Druckbild
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse.
Marke:  DWK Life Sciences 246704453
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250926
  • 64.45 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die DURAN™ Produkte mit der Genauigkeitsklasse B haben eine weiße Bedruckung. Für diese Produkte ist eine allgemeine Glasspezifikation auf Anfrage erhältlich.
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Mit gedruckter Ringmarke für bessere Sichtbarkeit
  • Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
2/Packung
Autoklavierbar
500 mL
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
±0,5 mL