Learn More
Ansell Edmont™ Duratouch™ Einweg-Vinylhandschuhe der Serie 34-755
Eine stärkere, wirtschaftlichere Alternative zu Haushaltsgummihandschuhen. Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Serie Vinylhandschuhe sind beidhändig tragbare Einweghandschuhe aus Vinyl.
Specifications
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Material | Vinyl |
Produkttyp | Vinylhandschuhe |
Description
- Einweghandschuhe
- Reduziert bei hohen Umrüstraten die Kosten für Hand-/Produktschutz
- Keine Nähte, kein Auslaufen oder Lösen
- Flüssigkeitsdicht, ohne Schwachstellen
- Vorgepudert
- Bequemer zu tragen und leichter an- und auszuziehen, ohne zu reißen
- Die Handschuhe enthalten kein Talkumpulver, das Produkte kontaminieren könnte
- Beidseitig tragbar, für beide Hände geeignet
- Preisgünstiger und bequemer: Keine Paar, links und rechts, erforderlich
Anwendungen:
- Lackierung, Beschichtung und Reinigung
- Laboranalysen
- Lebensmittelverarbeitung
- Landwirtschaft
- Wartung
Specifications
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 | |
Glatt | |
Vinylhandschuhe | |
Rollrand/gerollt | |
34-755 |
Durchsichtig | |
Vinyl | |
0.12 mm | |
100 Handschuhe pro Schachtel, 10 Schachteln pro Karton | |
240 mm |