Learn More
Dysprosium(III)-oxalat-Decahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382538
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24670-07-3
Summenformel C6H26Dy2O22
Molekulargewicht (g/mol) 775.252
MDL-Nummer MFCD00150482
InChI-Schlüssel WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium oxalate decahydrate
PubChem CID 131876564
IUPAC-Name Dysprosium;oxalsäure;decahydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Schmelzpunkt 40°C (in -H2O)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Dy2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 769.21 (589.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroscopic