Learn More
Dysprosium(III)-Perchlorathexahydrat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450301
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14692-17-2
Summenformel Cl3DyO12
Molekulargewicht (g/mol) 460.838
MDL-Nummer MFCD00150227
InChI-Schlüssel QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 13767046
IUPAC-Name Dysprosium(3+);triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 568.94 (460.85 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Odorless