Learn More
ECD Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D5E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67179-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16819675
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ECD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ECD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ECD antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
ECD
Monoclonal
500 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, ELISA
1D5E8
Unconjugated
150 μL
11319