Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE15602
117.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12468280
  • 121.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
3 x 7
Aluminium
630 x 135 x 200 mm
Mikrotiterplatten (21)
Tiefkühlschränke
65 mm