Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
88.15 € - 113.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Seewasserbeständig |
---|---|
Aufnahmevermögen | Boxen (6) |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 130 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12402570
|
Tenak™
TE11342 |
Boxen (6) |
88.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12402580
|
Tenak™
TE11352 |
Boxen (15) |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12442570
|
Tenak™
TE11346 |
Boxen (9) |
94.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12462570
|
Tenak™
TE11348 |
Boxen (12) |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12482570
|
Tenak™
TE11350 |
Boxen (10) |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
130 mm (Box) |
Boxen (6) | |
Tiefkühlschränke |