Learn More
Ansell™ Econohands™ Extra dünne gelbe Immersionshandschuhe der Serie 87-190 aus Naturlatex
Gelbe, extradünne Econohands™ Gummilatex-Handschuhe der Serie 87-190 – sehr dünne Handschuhe für ausgezeichnete Empfindlichkeit. Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
17.95 €
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
---|---|
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Extradünne Handschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12697011
|
Ansell™
87190100BP |
10 |
17.95 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12667011
|
Ansell™
87190070BP |
7 |
17.95 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12677011
|
Ansell™
87190080 |
8 |
17.95 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12687011
|
Ansell™
87190090BP |
9 |
17.95 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
- Die Dicke von 0.35 mm sorgt für eine hervorragende Empfindlichkeit.
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Extradünne Handschuhe | |
0,35 mm | |
Gerade | |
12 Paare | |
87-190 |
Naturlatex | |
Nein | |
87-190 | |
Gelb | |
Baumvollvelours | |
Gegen Flüssigkeiten und mechanisch beständig |