Learn More
EDTA, Dinatriumsalz, Dihydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391121 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für molekularbiologische Anwendungen
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA, Dinatriumsalz
Namenshinweis Dihydrat
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formelmasse 372.24
Güte UltraPure Bioreagenz
Physikalische Form Kristalle