Learn More
Elektrolyte und Reinigungslösungen, WTW™
Artikelnummer. 10643552
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Diese Elektrolyte und Reinigungslösungen werden als Nachfülllösungen für flüssigkeitsgefüllte Elektroden sowie als Aufbewahrungslösung für alle Arten von pH-Elektroden verwendet und eignen sich ideal für den Betrieb, die Lagerung und die Reinigung von Elektroden.
  • Lösungen für Betrieb, Reinigung und Lagerung von Elektroden
  • Einfaches Nachfüllen und sichere Lagerung garantiert
  • Wird als Nachfülllösung für flüssigkeitsgefüllte Elektroden sowie als Aufbewahrungslösung für alle Arten von pH-Elektroden verwendet
  • Mit der Pepsin Reinigungslösung können Sie Proteinfällung aus der Membran von Elektroden mit flüssigem Elektrolyt entfernen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dichte 1.13 g/cm3
Konzentration 3 mol/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Betrieb, Reinigung und Lagerung von Elektroden
pH 7
Physikalische Form Flüssigkeits-
Menge 50 ml
Verpackung Flasche