Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminium-Heizblockeinsatz
Präzisionsgefertigte Aluminium-Heizblöcke bieten hervorragende Temperaturgenauigkeit
Marke: Techne™ 36620-72
366.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
- Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Konische Wells | |
72 | |
0,54 in. | |
0,2 ml |
Eloxiertes Aluminium | |
Dri-Block™ Einsatz | |
13,8 mm |