Learn More
ELOVL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ELOVL2
Konzentration 0.26 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16859834
Unterlagen ansehen
Proteintech
20308-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16849834
Unterlagen ansehen
Proteintech
20308-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELOVL2 could be implicated in tissue-specific synthesis of very long chain fatty acids and sphingolipids. This protein may catalyze one or both of the reduction reaction in fatty acid elongation, i. e., conversion of beta-ketoacyl CoA to beta-hydroxyacyl CoA or reduction of trans-2-enoyl CoA to the saturated acyl CoA derivative.
Spezifikation
Spezifikation
ELOVL2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
D4A612, Q9JLJ4, Q9NXB9
498728, 54326, 54898
ELOVL2 Fusion Protein Ag14143
Primary
-20°C
ELOVL2
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ELOVL2, SSC2
Elovl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography