Learn More
Merck Millipore RoClean™ Reinigungsbeutel für Millipore Wasseraufbereitungssysteme
Die Anwenderfreundlichen RoClean Beutel gewährleisten die Sauberkeit Ihres Aufreinigungssystems.
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Reinigung von RO-Membranen in Elix™, Milli-RO™, Milli-RX™ und kleinvolumigen Millipore™ RiOs™ Wasserreinigungssystemen
  • Erhältlich in sauren (ROClean A) und basischen (ROClean B) Formulierungen
†Einzelheiten dazu finden Sie im Katalog 2004/05.