Learn More
Lonza™ SingleQuots™ Endothelzellen-Wachstumsmedium-2MV
Entwickelt für das verbesserte Wachstum von mikrovaskulären Zellen der Lunge.Lonza™ SingleQuots™ Endothelzellen-Wachstumsmedium-2MV verfügt über eine spezielle Formulierung, die für das Wachstum von humanen endothelialen Zellen aus Koronar- und Beckenarterien optimiert ist.Garantierte Leistung bei Verwendung mit Clonetics™ Primärzellen.
Marke:  Lonza™ CC-4147
Artikelnummer. 11645500
  • 554.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie dieses Endothelzellen-Wachstumsmedium für eine einfache Kultivierung primärer endothelialer Zellen.Das SingleQuots™ EGM™-2MV Kit wird mit Wachstumsfaktoren, Zytokinen und Supplementen geliefert, das Basalmedium ist nicht enthalten.
  • Für Koronar- und Beckenarterien, humane mikrovaskuläre endotheliale Zellen
  • Enthält 5 % FKS und VEGF zur schnellen Proliferation
  • Enthält keinen Rinderhirnextrakt (BBE)
  • Die endgültige Serumkonzentration wird auf 5 % erhöht
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
  • hEGF
  • Hydrocortison
  • GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B)
  • FKS (fötales Kälberserum) 25 ml
  • VEGF
  • hFGF-B
  • R3-IGF-1
  • Ascorbinsäure
Kein Rinderhirnextrakt (BBE), Kein Basalmedium
1 Kit
Wachstumsmedium
Kultivierung von Koronar- und Beckenarterien, humanen mikrovaskulären endothelialen Zellen