Learn More
Erbium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303887
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 13813-42-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-42-8
MDL-Nummer MFCD00016075
Synonym erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Spezifikation
Siedepunkt 1280°C
Chemischer Name oder Material Erbium(III) iodide
Schmelzpunkt 1020°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Stücke/Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 547.97
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch