Learn More
Masterflex™ Esterbasierte Polyurethanschläuche
Ideal für hochreine, allgemeine Labor- und erdölbasierte Transferanwendungen
Marke:  Masterflex™ 95680-00
Artikelnummer. 11760259
  • 82.90 € / 30 Stück
Verfügbar ab: 31-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Frei von Weichmachern.
  • Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen
  • Gut bei niedrigen Temperaturen
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien auf Erdölbasis
  • Hohe Zugfestigkeit.
  • Nicht empfohlen zur Verwendung mit wässrigen Lösungen
  • Temperaturbereich: -70 bis +185 °F (-56 bis +85 °C).
  • Sterilisierung: Ethylenoxid.
Spezifikation
Spezifikation
DEHP-frei; NSF-61; Phthalat-frei; USP; ADCF; FDA; NSF-51; 3A; Europäisches Arzneibuch
1.6 mm
3.2 mm
30.5 m
−70 °F
100 ft./Pk.
Durchsichtig
185 °F
Esterbasierte Polyurethanschläuche
Polyurethan
100 ft.
0.8 mm
−56 °C
Ethylenoxid
100 psi
85 °C