missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol (versteuert), absolut, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., flüssig, ≥99.8 % (GC), für den inländischen Verkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haën™

Artikelnummer. 15673690
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
25 l
4 x 2.5 l
160 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol (besteuert)
Schmelzpunkt -114 °C (Literatur)
Namenshinweis Absolut, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., flüssig (klar, farblos), ≥ 99.8 % (GC), für Inlandsverkäufe in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 4 x 2.5 l
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46
Reinheit (%) >99.8%
Güte Reagenz Ph. Eur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt