Learn More
Ethanol, CHROMASOLV™ ACS-Reagenz, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15660590
Click to view available options
Menge:
2.5 l
6 x 500 mL
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Dichte 0.789g/mL at 25°C
Menge 6 x 1 L
Explosionsgrenze 19% (60°F)
Flammpunkt 14°C (57.2°F)
Zündpunkt 683°F
Physikalische Form Spiritus, extrafein
Strukturformel CH3CH2OH
Dampfdruck 44.6mmHg (20°C)
UN-Nummer 1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46.07g/mol
Reinheit (%) 96% (v/v)
Güte CHROMASOLV™ ACS-Reagenz