Learn More
Ethanol, vergällt, 91.6 %, 3.7 % Methanol, 1.9 % MIBK, 1 % Heptan, 1 % Essigsäureethylester, 1 % Toluol (v/v), Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Summenformel | C2H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.069 |
MDL-Nummer | MFCD00003568 |
InChI-Schlüssel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC-Name | Ethanol |
SMILES | CCO |
Beschreibung
Denatured ethanol is acting as a solvent to remove the paint and ink stain on curtains, dress and upholstery. It is utilized as fuel in camping and primus stoves. It is likewise employed to clean the windows, manufacturing nail-polish and to test pectin levels in jam and jelly making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
Ethanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Spezifikation
Ethanol | |
Denatured | |
Farblos | |
78°C | |
Flüssig | |
C2H6O | |
UN1170 | |
14,3760 | |
Miscible with water and most organic solvents. | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
91.6% |
-130°C | |
64-17-5 | |
0.789 g/mL | |
8°C (46°F) | |
1.361 | |
MFCD00003568 | |
1718733 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
Ethanol | |
702 | |
46.08 | |
3.7% methanol, 1% ethyl acetate, 1% toluene (v/v) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H225-H361-H371
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann die Organe schädigen.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H304-H319-H335-H336-H351-H361-H371
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ETHANOL-LÖSUNGEN
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KQ6300000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.