Learn More
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoat, 90 %, Thermo Scientific™
28.10 € - 142.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 36983-36-5 |
---|---|
Summenformel | C10H10O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 226.246 |
MDL-Nummer | MFCD00126316 |
InChI-Schlüssel | GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester |
PubChem CID | 2799459 |
IUPAC-Name | Ethyl-2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoat |
SMILES | CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10059491
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04027DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
28.10 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10069491
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04027EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
142.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
36983-36-5 | |
226.246 | |
GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N | |
2799459 | |
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1 |
C10H10O4S | |
MFCD00126316 | |
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester | |
Ethyl-2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoat |
Spezifikation
Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate | |
90.0 | |
C10H10O4S | |
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester | |
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1 | |
226.246 | |
226.25 |
36983-36-5 | |
90% | |
MFCD00126316 | |
GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl-2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoat | |
2799459 | |
90% |