Learn More
Ethyl-Oxocyclopentylacetat2, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985101
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 20826-94-2 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20826-94-2
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00044715
InChI-Schlüssel PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate
PubChem CID 2723663
IUPAC-Name Ethyl-2-(2-oxocyclopentyl)acetat
SMILES CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxocyclopentylacetate
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4507 to 1.4527
Menge 5 g
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-oxocyclopentylacetate