Learn More
Ethyl 3-(4-Methoxybenzoyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15118-67-9 | C13H16O4 | 236.267 g/mol
77.18 € - 253.26 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 15118-67-9 |
---|---|
Summenformel | C13H16O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 236.267 |
MDL-Nummer | MFCD00051784 |
InChI-Schlüssel | FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester |
PubChem CID | 585132 |
IUPAC-Name | Ethyl4-(4 -methoxyphenyl)-4 -Oxobutanoat |
SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11372137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07989.06 |
5 g |
77.18 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11386409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07989.14 |
25 g |
253.26 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
15118-67-9 | |
236.267 | |
FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N | |
585132 | |
CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC |
C13H16O4 | |
MFCD00051784 | |
ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester | |
Ethyl4-(4 -methoxyphenyl)-4 -Oxobutanoat |
Spezifikation
Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionate | |
49°C to 53°C | |
MFCD00051784 | |
ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester | |
CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC | |
236.267 | |
236.27 |
15118-67-9 | |
C13H16O4 | |
2120509 | |
FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl4-(4 -methoxyphenyl)-4 -Oxobutanoat | |
585132 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen