Learn More
Ethyl-4Dimethylaminobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020811
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate is employed as a photoinititator in cell encapsulation applications. It is also useful for organic synthesis. Further, it is used in UV-curing coatings and inks for the initiation of photo polymerization of unsaturated prepolymers. In addition to this, it acts as a active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 4-Dimethylaminobenzoat wird als Photoinitiator in Zellkapseln eingesetzt. Es ist auch für die organische Synthese nützlich. Darüber hinaus wird es in UV-härtenden Beschichtungen und Druckfarben zur Einleitung der Photopolymerisation von ungesättigten Prepolymeren eingesetzt. Darüber hinaus wirkt es als Wirkstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10287-53-3
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD00009115
InChI-Schlüssel FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
IUPAC-Name Ethyl 4-(dimethylamino)benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Schmelzpunkt 63°C to 65°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 190°C to 191°C (14 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2210233
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 99%