Learn More
Ethyl 4-formylpyrrol-2-Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432129
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 7126-57-0 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl-4-formylprryrrol-2-carboxylat ist ein Pyrrolbaustein für die Proteomforschung. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Stahl und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7126-57-0
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD04122505
InChI-Schlüssel WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester
PubChem CID 321486
IUPAC-Name Ethyl 4-Formyl-1H-Pyrrol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 250 mg
Beilstein 473842
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl acetate.
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 96%