Learn More
Ethyl 4-Methoxyphenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-130845 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 14062-18-1 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14062-18-1
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00040760
InChI-Schlüssel DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester
PubChem CID 84174
IUPAC-Name Ethyl2-(4-methoxyphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Namenshinweis 97%
Dichte 1.0970g/mL
Siedepunkt 108°C to 111°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 46°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.5065 to 1.5085
Menge 10 g
Beilstein 10, I, 83
Relative Dichte 1.097
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.