Learn More
Ethyl-(5-brombenzofuran)-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510461
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 84102-69-2
Summenformel C11H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 269.094
InChI-Schlüssel XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 735184
IUPAC-Name Ethyl 5-Brom-1-Benzofuran-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Synonym ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Formelmasse 269.09
Reinheit (%) 95%