Learn More
Ethylglyoxylat, ca. 50 %, löslich on Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047427
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 924-44-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Ethyl glyoxylate is widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals (high reactivity of aldehyde function). It is used in the synthesis of a biodegradable polymer, poly(ethyl glyoxylate). It is actively involved in the Friedel-Crafts alkylation reactions with thiophenes to give the corresponding secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylglyoxylat wird häufig als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika verwendet (hohe Reaktivität der Aldehydfunktion). Es wird zur Synthese eines biologisch abbaubaren Polymers, Poly(Ethylglyoxylat), verwendet. Es ist aktiv an den Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktionen mit Thiophenen beteiligt, um die entsprechenden sekundären Alkohole zu geben.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924-44-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.089
MDL-Nummer MFCD00044009
InChI-Schlüssel DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester
PubChem CID 70211
ChEBI CHEBI:53275
IUPAC-Name Ethyl-2-oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl glyoxylate
Dichte 1.003
Siedepunkt 110°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1209486
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 102.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈50 % Lsg. in Toluol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: toluene, oxo-aceticacid