Learn More
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428725
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115932-00-8
Summenformel C9H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00847745
InChI-Schlüssel JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate
PubChem CID 7021267
IUPAC-Name Ethyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Menge 250 mg
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 95%