Learn More
Ethyl-4-Brom-3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2704743
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 5408-07-1
Summenformel C9H12BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.10
MDL-Nummer MFCD02647051
InChI-Schlüssel POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
PubChem CID 138486
IUPAC-Name Ethyl-4-Brom-3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.1
Reinheit (%) 97%