Learn More
Ethylenglykol, Reagenzqualität, ≥ 99 %, Honeywell
Artikelnummer. 15620970 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
5 l
6 x 500 ml
20 l
30 kg
4 x 2.5 l
225 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Metallfass
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglykol
Schmelzpunkt -13 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, ≥99 %
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1.113 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 197 °C
Menge 6 x 500 ml
Flammpunkt 111 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Formelmasse 62.07
Reinheit (%) >99%
Güte Reagenz