Learn More
Europium(III)-Trifluoracetat-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11485450
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel Eu(OOCCF3)3·xH2O
MDL-Nummer MFCD05663782
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium (III) trifluoroacetate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in most polar and non polar solids.
Formelmasse 490.97 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%